Key Documents
SAB1406289
Sigma-Aldrich
Anti-PPP3R2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PPP3RL
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~19.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3R2(5535)
Immunogène
PPP3R2 (NP_671709.1, 1 a.a. ~ 173 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTMGNEASYPAEMCSHFDNDEIKRLGRRFKKLDLDKSGSLSVEEFMSLPELRHNPLVRRVIDVFDTDGDGEVDFKEFILGTSQFSVKGDEEQKLRFAFSIYDMDKDGYISNGELFQVLKMMVGNNLTDWQLQQLVDKTIIILDKDGDGKISFEEFSAVVRDLEIHKKLVLIV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liyun Luo et al.
Nature communications, 12(1), 2699-2699 (2021-05-13)
Resistance to Herceptin represents a significant challenge for successful treatment of HER2-positive breast cancer. Here, we show that in Herceptin-sensitive cells, FOXO3a regulates specific miRNAs to control IGF2 and IRS1 expression, retaining basic IGF2/IGF-1R/IRS1 signaling. The basic activity maintains expression