Principaux documents
SAB1403152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDAH2 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DDAH, DDAHII, G6a, NG30
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~57.46 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDAH2(23564)
Description générale
This gene belongs to the dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH) gene family. The encoded enzyme plays a role in nitric oxide generation by regulating cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. (provided by RefSeq)
Immunogène
DDAH2 (AAH01435, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLRLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEVDGVRKALQDLGLRIVEIGDENATLDGTDVLFTGREFFVGLSKWTNHRGAEIVADTFRDFAVSTVPVSGPSHLRGLCGMGGPRTVVAGSSDAAQKAVRAMAVLTDHPYASLTLPDDAAADCLFLRPGLPGVPPFLLHRGGGDLPNSQEALQKLSDVTLVPVSCSELEKAGAGLSSLCLVLSTRPHS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable