SAB1303679
ANTI-GLG1 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CFR-1, CFR1, Cysteine-rich fibroblast growth factor receptor, E-selectin ligand 1, ESL-1, ESL1, GLG1, Golgi apparatus protein 1, Golgi sialoglycoprotein MG-160, MG160
370.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
370.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
134552 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLG1(2734)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable