S5564
SRC N1 human
≥60% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
56 kDa
Concentration
≥60% (SDS-PAGE)
0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable