Q111
(±)-Quinpirole dihydrochloride
powder
Synonyme(s) :
trans-(±)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-Octahydro-5-propyl-1H-pyrazolo[3,4-g]quinoline dihydrochloride, LY-141,865
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 28 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cn[nH]c3C2
InChI
1S/C13H21N3.2ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
Clé InChI
GJIGRGIGKHPYTK-OWVUFADGSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813)
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable