P9227
Potassium tellurite solution
3.5%
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Concentration
3.5%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
Application
Composants
Potassium Tellurite 0.35g
Distilled Water 1.0ml
Autres remarques
Forme physique
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable