P4391
Brij® L4
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
Clé InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable