O2250
DL-Ornithine monohydrochloride
~99%
Synonyme(s) :
(±)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Pureté
~99%
Forme
crystalline powder
Impuretés
ammonia, essentially free
Couleur
white
Pf
~233 °C (dec.)
Application(s)
detection
Chaîne SMILES
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable