MAK208
GPDH Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonyme(s) :
Glycerol 3-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GPD1(2819) , GPD2(2820)
mouse ... GPD1(14555) , GPD2(14571)
rat ... GPD1(60666) , GPD2(25062)
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Composants de kit seuls
- GPDH Assay Buffer
- GPDH Substrate
- GPDH Probe
- NADH Standard
- GPDH Positive Control
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials