Principaux documents
I2523
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13O9P · 2C6H13N
Poids moléculaire :
458.48
Beilstein:
3923085
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Source biologique
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
Essai
≥93%
Forme
lyophilized powder
Impuretés
inositol 2-monophosphate, trace
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
Clé InChI
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable