GS05
GST S1-1, Recombinant Human
Synonyme(s) :
GSTS, GSTS1, PGD2, PGDS, hematopoietic prostaglandin D synthase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
24.07
Poids mol.
23 kDa
Concentration
0.9 mg/mL
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HPGDS(27306)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable