Key Documents
GE29400457
HiTrap® Capto DEAE
Cytiva 29400457, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NB.13
Conditionnement
pack of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 29400457
Température de stockage
room temp
Informations légales
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable