Principaux documents
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18N2O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98%
Forme
crystalline
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
Clé InChI
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable