G4013
Glutathione Peroxidase from human erythrocytes
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Synonyme(s) :
GSH-Px, Glutathione:hydrogen-peroxide oxido-reductase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥30 units/mg protein
Composition
Protein, 13-25% modified Warburg-Christian
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GPX1(2876)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable