Documents
F3001
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-α-methyltryptamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C11H13N2F · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable