D044
Amfonelic acid
powder
Synonyme(s) :
7-Benzyl-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Forme
powder
Couleur
yellow
Solubilité
0.1 M NaOH: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
Informations sur le gène
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)