CWA-1003
Anti-Mouse CD23 (2G8) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G8, monoclonal
Gamme de produits
ColorWheel®
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 37.65 kDa
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Compatibilité
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Fcer2(14128)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in Mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million mouse splenocytes was performed using 5 μL of 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1003, Anti-Human CD23 (2G8) ColorWheel® Dye-Ready mAb and CWD-PE, ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of a PE-conjugated Rat IgG2a isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilité
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable