C-12580
Human Skeletal Muscle Cells (SkMC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human skeletal muscle
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Composants
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.