Documents
B7541
Sigma-Aldrich
(2R,3R,4E)-1,3-O-Benzylidene-4-octadecene-1,2,3-triol
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H40O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
Liaison
Protected alcohol analog of D-sphingosine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable