Principaux documents
AG25
Sigma-Aldrich
Silver Stain Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Utilisation
 kit sufficient for 25 standard gels staining (16.5 × 19 cm)
 kit sufficient for 75 mini-gels (10 × 10 cm)
Conditionnement
Kit also includes laminated card with stock solution and staining protocol.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • Silver concentrate 50 mL
  • Developer I concentrate 800 mL
  • Developer II concentrate 5 mL
  • Reducer A concentrate 75 mL
  • Reducer B concentrate 110 mL
  • Reducer C concentrate 25 mL
Remplacé(e)(s) par