88535
Thiocarbohydrazide
purum p.a., suitable for electron microscopy, ≥99.0% (N)
Synonyme(s) :
Thiocarbonyldihydrazide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥99.0% (N)
Forme
crystals
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Pf
171-174 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NNC(=S)NN
InChI
1S/CH6N4S/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
Clé InChI
LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges