79398
1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerol ammonium salt solution
egg yolk(lecithin), ≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
egg yolk (lecithin)
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
liquid
Composition
16:0, ~36% (fatty acid)
18:0, ~10% (fatty acid)
18:1, ~33% (fatty acid)
18:2, ~14% (fatty acid)
Concentration
1% in chloroform: methanol (49:1)
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N.OCC(O)COP(O)(=O)OC[C@H](O)CO
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable