54326
Lipase B Candida antarctica immobilized on Immobead 150, recombinant from Aspergillus oryzae
≥1800 U/g
Synonyme(s) :
Candida lipase, Immobilized lipase, Recombinant lipase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Candida antarctica)
Produit recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
Forme
beads
Activité spécifique
≥1800 U/g
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Couleur
white to off-white
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
fungus ... LIPB(1170790)
Description générale
Lipase B from Candida antarctica (CAL-B) is a serine hydrolase, α/β-hydrolase, and is a member of the lipase family. CAL-B is composed of an α/β-hydrolase fold and the active site contains a Ser-His-Asp catalytic triad.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable