Y0001458
Piretanide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Piretanide, 4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
piretanide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Clé InChI
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)