Documents
S8379
Sigma-Aldrich
Sodium iodide
≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
NaI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥99.0%
Pf
661 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1