PHR3799
Deoxyguanosine monohydrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]2(c3[nH]c(n[c](c3nc2)=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)CO
Clé InChI
YKBGVTZYEHREMT-KVQBGUIXSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable