PHR3086
Piroctone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1544428
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Clé InChI
LMCDKONPVQNISE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
307.4 - 314.6 °F
Point d'éclair (°C)
153 - 157 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)