F8048
Ferrous Sulfate heptahydrate
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP testing specifications
Pression de vapeur
14.6 mmHg ( 25 °C)
Densité
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable