F19353
Fumaric acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 165 °C)
Essai
99%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Limite d'explosivité
40 %
Pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
523.4 °F
Point d'éclair (°C)
273 °C