Documents
ARK2046
SAFC
Lofepramine hydrochloride
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H28Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51292923
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
Clé InChI
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Lofepramine is an antidepressant; serotonin and norepinephrine re-uptake inhibitor (SNRI).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2