86181
10-(3-Sulfopropyl)acridinium betaine
purum, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(10-Acridinio)propanesulfonate, N-(3-Sulfopropyl)acridinium inner salt, SPA
About This Item
Qualité
for fluorescence
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
280-290 °C (dec.)
Fluorescence
λex 415 nm; λem 488 nm in H2O
Chaîne SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1c2ccccc2cc3ccccc13
Conditionnement
Autres remarques
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)