76723
1-Penten-3-one
contains ~0.1% BHT as stabilizer, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl vinyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.1% BHT as stabilizer
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
n20/D 1.419
Point d'ébullition
38 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup