Key Documents
74178
Sigma-Aldrich
1-Allylpiperazine
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
Point d'ébullition
181-182 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
Clé InChI
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N