71753
Sodium 2-methyl-2-propanethiolate
technical, ≥90% (RT)
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propanethiol sodium salt, Sodium tert-butyl sulfide, t-Butanethiol sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (RT)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)S[Na]
InChI
1S/C4H10S.Na/c1-4(2,3)5;/h5H,1-3H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
TUZFIWBNGKNFPW-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges