70123
Nutrient Broth
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Standard - Nutrient Broth
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable