Documents
63761
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (CHN)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.16
Numéro Beilstein :
110580
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (CHN)
Pf
165-169 °C (lit.)
165-169 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
Clé InChI
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N