59932
4′-Methylacetophenone
analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
n20/D 1.534
Point d'ébullition
226 °C (lit.)
Pf
22-24 °C (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup