52495
Hexadimethrine bromide
for protein sequence analysis, ≥94% (AT)
Synonyme(s) :
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein sequence analysis
Essai
≥94% (AT)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
Clé InChI
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable