42866
Dihydromyricetin
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, 3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavanone, Ampelopsin, Ampeloptin, DHM
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤15.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
Clé InChI
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable