41644
Diméthylsulfoxyde
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Impuretés
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
Densité
1.100 g/mL at 20 °C
1.10 g/mL (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Attention
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?