Documents
37615
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro Beilstein :
2326351
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Pf
182-186 °C (dec.) (lit.)
182-186 °C
Chaîne SMILES 
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
Clé InChI
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par