Documents
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
98%
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable