16760
Allyl phenoxyacetate
analytical standard
About This Item
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.514-1.518
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
265-266 °C (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Clé InChI
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)