154709
Disulfure de carbone
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
spectrophotometric grade
Densité de vapeur
2.67 (vs air)
Pression de vapeur
5.73 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
212 °F
Limite d'explosivité
50 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.03% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
−112-−111 °C (lit.)
Densité
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 386 nm Amax: 1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves