Documents
06044
Sigma-Aldrich
3-(Allyloxycarbonylamino)-1-propanol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Allyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2OCONH(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro Beilstein :
7579395
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Densité
1.097 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-2-6-11-7(10)8-4-3-5-9/h2,9H,1,3-6H2,(H,8,10)
Clé InChI
ZKLMTPLBEYYNKM-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Introduction of an aminopropyl linker in a daunomycinone derivative
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zoltán Dienes et al.
The Journal of organic chemistry, 61(20), 6958-6970 (1996-10-04)
The BF(3).Et(2)O-promoted Diels-Alder addition of 1-acetylvinyl RADO(Et)-ate (RADO(Et)-ate = 3-ethyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-7-exo-carboxylate) to 1-(dimethoxymethyl)-2,3,5,6-tetramethylidene-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane led to one major monoadduct that added to 1,2-didehydrobenzene and was converted into (-)-4-demethoxy-7-deoxydaunomycinone and (2R)-12-acetoxy-2-acetyl-5-(bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthacen-2-yl RADO(Et)-ate. The latter compound was used to construct (8R)-8-acetyl-6,8-dihydroxy-11-[[(3'-[(aminopropyl)oxy]-, -4'-[(aminobutyl)oxy], and -5'-[(aminopentyl)oxy]methyl]-7,8,9,10-tetrahydronaphthacene-5,12-dione