03854
Creosote from beechwood tar
Synonyme(s) :
Beechwood creosote
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
Point d'ébullition
200-220 °C (lit.)
Température de transition
solidification point <−20 °C
Densité
1.09 g/mL at 20 °C
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?