Key Documents
03674
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoarg(Tos)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nβ-Boc-Nω-tosyl-L-β−homoarginine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H30N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
crystalline
Couleur
light yellow
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H30N4O6S/c1-13-7-9-15(10-8-13)30(27,28)23-17(20)21-11-5-6-14(12-16(24)25)22-18(26)29-19(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,22,26)(H,24,25)(H3,20,21,23)/t14-/m0/s1
Clé InChI
RYHLUZMBVLFVPG-AWEZNQCLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable