28-4555
Sodium thiosulfate solution
0.02 M
About This Item
Produits recommandés
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.02 M
1/50 N
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable