05-4560
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Chrome alum, Potassium chromium(III) sulfate dodecahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥97.0%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: chromium
Disponibilité
available only in Japan
Pf
89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Clé InChI
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3