Principaux documents
RIE156330682
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 4-cyclohexyl-4-oxobutyrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-cyclohexyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H20O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
FCERNGANVYWSDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7582b